Merck
11-0100
Sigma-Aldrich
Fehling′s reagent (B)
Sinónimos:
Potassium sodium tartrate solution, alkaline, Fehling’s reagent II for sugars
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[K+].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
LJCNRYVRMXRIQR-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)