Documentos clave
SE1M003M00
Millipore
Filtro de tapa de botella al vacío Millipore® Steriflip®
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Sinónimos:
Unidad de filtración estéril sobre tubo de centrífuga Steriflip®-HV
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVDF membrane
acrylic housing
polypropylene
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Línea del producto
Steriflip®
Características
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
envase
pack of 25 ea
Parámetros
45 °C max. temp.
técnicas
sterile filtration: suitable
Altura
138 mm
capacidad
50 mL
Diámetro
6.4 cm
diám. del filtro
4 cm
filtración área
7 cm2
embudo capacidad
50 mL
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Adaptador
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
Solo para investigación
Los filtros Steriflip® están diseñados para ser utilizados en la esterilización mediante filtración al vacío de disoluciones acuosas, como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios para cultivo de tejidos +/- aditivos
  • ... Amortiguadores
  • ...Disoluciones biológicas
El filtro Steriflip® se ha utilizado para la producción de lentivirus.[1][2][3]
Características y beneficios
  • Elimina la arriesgada transferencia de la muestra mediante un sencillo sistema de cerrado al vacío
  • Puede aislar las células de los residuos celulares utilizando cualquiera de los filtros de malla de nailon de diversos tamaños de poro
  • Ideal para la esterilización de pequeños lotes de medios de cultivo
  • Se conecta a cualquiera de los tubos de centrífuga de 50 ml convencionales, eliminando materiales innecesarios, tiempo y riesgo de derrames
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Jiye Liu et al.
Science advances, 7(23) (2021-06-06)
Immunomodulatory drugs (IMiDs) have markedly improved patient outcome in multiple myeloma (MM); however, resistance to IMiDs commonly underlies relapse of disease. Here, we identify that tumor necrosis factor (TNF) receptor-associated factor 2 (TRAF2) knockdown (KD)/knockout (KO) in MM cells mediates
Laura M Chambers et al.
PloS one, 15(4), e0228511-e0228511 (2020-04-30)
To evaluate intraperitoneal (IP) tumor engraftment, metastasis and growth in a pre-clinical murine epithelial ovarian cancer (EOC) model using both transabdominal ultrasound (TAUS) and bioluminescence in vivo imaging system (IVIS). Ten female C57Bl/6J mice at six weeks of age were
Mateusz Legut et al.
Cell reports, 30(9), 2859-2868 (2020-03-05)
A key limitation of the widely used CRISPR enzyme S. pyogenes Cas9 is the strict requirement of an NGG protospacer-adjacent motif (PAM) at the target site. This constraint can be limiting for genome editing applications that require precise Cas9 positioning. Recently
Xiaojun Lian et al.
Nature protocols, 8(1), 162-175 (2012-12-22)
The protocol described here efficiently directs human pluripotent stem cells (hPSCs) to functional cardiomyocytes in a completely defined, growth factor- and serum-free system by temporal modulation of regulators of canonical Wnt signaling. Appropriate temporal application of a glycogen synthase kinase
Jiye Liu et al.
Leukemia, 33(1), 171-180 (2018-07-22)
Immunomodulatory drugs (IMiDs) including lenalidomide and pomalidomide bind cereblon (CRBN) and activate the CRL4CRBN ubiquitin ligase to trigger proteasomal degradation of the essential transcription factors IKZF1 and IKZF3 and multiple myeloma (MM) cytotoxicity. We have shown that CRBN is also
Protocolos
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.