Documentos clave
S2GVU10RE
Millipore
Sistema de filtración al vacío Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, capacity 1000 mL , receiver bottle capacity, pack of 12 ea
Sinónimos:
SCGVU10RE, Sistema de filtración al vacío estéril Stericup Quick Release-GV
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; irradiated
Línea del producto
Stericup®
Características
hydrophilic
envase
pack of 12 ea
Parámetros
max. temp. at 45 °C
descripción
2.4 mL (hold-up volume)
técnicas
sterile filtration: suitable
Altura
299 mm
capacidad
1000 mL , receiver bottle capacity
Diámetro
13.5 cm
diám. del filtro
73 mm
filtración área
40 cm2
embudo capacidad
500 mL
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
Adaptador
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Este artículo es un sustituto directo de SCGVU10RE
Trabaje con facilidad y filtre con confianza con los sistemas de filtración Stericup® y Steritop® .
En las unidades de esterilización mediante filtración al vacío Stericup® y Steritop® se utilizan membranas fiables de gran rendimiento para la esterilización óptima mediante filtración de los reactivos de laboratorio, los amortiguadores y los medios. Estos dispositivos combinan caudales y rendimiento superiores con baja adsorción inespecífica y un diseño sin punta estable.
Esta unidad de filtración con membrana Stericup® de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y de tamaño de poro de 0,22 μm combina una tapa de botella de 500 ml con un matraz receptor de 1000 ml y una tapa para procesamiento y almacenamiento.
Aplicación
Los sistemas Stericup® y Steritop® están diseñados para reducir la formación de espuma y la desnaturalización de las proteínas mientras maximizan el flujo y pueden utilizarse para la filtración esterilizante al vacío de disoluciones acuosas como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
  • Amortiguadores
  • Disoluciones biológicas
Para uso exclusivo en investigación
Características y beneficios
  • El embudo de filtración Quick Release se desconecta de la botella receptora con solo un cuarto de vuelta—reduciendo así la probabilidad de derrame y haciendo que sea más fácil de manipular en la mesa de trabajo y debajo de la campana.
  • La identificación del producto en negrita en el embudo de filtración Steritop® muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño de los poros, una selección de productos rápida y apropiada para la aplicación.
  • El tapón de cierre mediante un clic está bridado y modificado para permitir un fuerte agarre en condiciones húmedas o secas—y un tope táctil confirma el cierre seguro. Preocúpese menos de la posibilidad de derramamiento o contaminación de los contenidos esterilizados.
  • Una amplia superficie esmerilada de escritura en la botella receptora y el color más claro del tapón facilitan el etiquetado claro para mejorar la legibilidad y reducir los frotis ilegibles.
  • La tapa descansa sobre el lateral para evitar el riesgo de contaminación.
  • Las botellas receptoras son apilables para ahorrar espacio de almacenamiento.
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
      Helpful?
  2. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 answer
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Helpful?
  3. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      Helpful?
  4. The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
    1 answer
    1. Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
      Glass bottles, GL33:
      • Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
      • Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
      Glass bottles, GL45
      • Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
      • Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
      • Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
      • Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
      • Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
      • Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
      Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)
      Helpful?
  5. What Bacterial Endotoxins Test is used?
    1 answer
    1. The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
      Helpful?
  6. What is the maximum vacuum pressure for filtration?
    1 answer
    1. 700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
      Helpful?
  7. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 answer
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Helpful?
  8. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 answer
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Helpful?
  9. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      Helpful?
  10. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  