Documentos clave
MPSL06CB1
Millipore
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Capsule
Millipak® 60, sterile, filtration area 300 cm2, matrix Durapore®
Sinónimos:
Millipak-60 Filling Machine Filter Unit 5.0 μm 1/4 in. NPT-1/4 in.HB
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Nivel de calidad
esterilidad
irradiated
sterile
Línea del producto
Millipak® 60
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipak®
Parámetros
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
30 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
7.6 L/min flow rate at 700 mbar (ΔP)
técnicas
prefiltration: suitable
filtración área
300 cm2
diám. conexión a entrada
1/4 in.
diám. conexión a salida
1/4 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
5.0 μm pore size
punto de burbuja
≥138 mbar (2 psig), air with water at 23 °C
Adaptador
NPT inlet connection
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) NPTM Inlet and Outlet)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Device Configuration: Capsule
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany