MABF3178
Anti-IL-22 Antibody, clone 9F2.2.4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies, primary antibodies
clon
9F2.2.4, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 20.01 kDa
observed mol wt ~17 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL22(50616)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with recombinant human IL-22.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant human IL-22.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected IL-22 in human tonsil tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable