Documentos clave
CDRCHKIT4
Milli-Q
Cartucho de ósmosis inversa
For water purification by reverse osmosis (RO)
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Características
removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules
envase
pkg of 1 unit
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
La membrana de ósmosis inversa elimina del 95 % al 99 % de los contaminantes, incluidos iones, partículas, bacterias y moléculas orgánicas.
Aplicación
Purificación de agua por ósmosis inversa (RO)