Documentos clave
CDRC00201
Milli-Q
Cartucho de ósmosis inversa
Produces RO purified water at a flow rate of 5 L/hr, For use with Milli-Q® Integral, RiOs Essential, and Elix® Advantage systems
Sinónimos:
Membrana de ósmosis inversa - 5 l/h
About This Item
UNSPSC Code:
41104214
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 unit
parameter
5 L/hr flow rate
H × D
28 cm (11.7 in.) × 4.5 cm (1.8 in.)
compatibility
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs
General description
La membrana de ósmosis inversa elimina del 95 % al 99 % de los contaminantes, incluidos iones, partículas, bacterias y moléculas orgánicas (PM >200 kDa).
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® Integral y RiOs Essential y Elix® Advantage.
Application
El agua de RO se utiliza en laboratorios, principalmente para aplicaciones como el enjuague general, el abastecimiento de agua para lavadoras y autoclaves, o como alimentación para sistemas de producción de agua purificada y agua ultrapura.
Features and Benefits
Fungible original que sustituye a la membrana de ósmosis inversa - 5 l/h - CDRC00201.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany