Documentos clave
8.18856
Sigma-Aldrich
Hydrogen bromide
(32% solution in acetic acid) for synthesis
Sinónimos:
HBr
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
360 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
bp
<200 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 39 °C (refers to pure substance)
densidad
1.38 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay (argentometric): 30.0 - 34.0 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup - (refers to pure substance)