Documentos clave
8.03128
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monomethyl ether
for synthesis
Sinónimos:
Diethylene glycol monomethyl ether, Methylene diglycol, 2-Hydroxy-2′-methoxy diethylether, 2-(2-Methoxyethoxy)-ethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
120.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-906-6
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥98% (GC)
bp:
190-196 °C/1013 hPa
presión de vapor:
0.3 hPa ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
215 °C
potencia
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
6450 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
1.6 % (v/v)
pH
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
190-196 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
temperatura de transición
flash point 91 °C
densidad
1.018-1.022 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCOC)CCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.018 - 1.022
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup