554328
Resveratrol, Triacetyl
A cell-permeable triacetate resveratrol prodrug that is easily converted to resveratrol by esterase activity and exhibits similar bioactivity as resveratrol in cell cultures.
Sinónimos:
Resveratrol, Triacetyl, trans-3,5,4ʹ-Triacetylstilbene, 3,5,4ʹ-Tri-O-acetylresveratrol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(c1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C20H18O6/c1-13(21)24-18-8-6-16(7-9-18)4-5-17-10-19(25-14(2)22)12-20(11-17)26-15(3)23/h4-12H,1-3H3/b5-4+
Clave InChI
PDAYUJSOJIMKIS-SNAWJCMRSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Hsieh, T.C., et al. 2011. Int. J. Cancer129, 2732.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3