454180
2-Methoxyestradiol
A natural metabolite of 17β-estradiol that is devoid of estrogenic activity.
Sinónimos:
2-Methoxyestradiol, 2-Methoxy-3,17β-dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)c4c(cc(c(c4)OC)O)CC3)CC1)C
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1
Clave InChI
CQOQDQWUFQDJMK-SSTWWWIQSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibits cell proliferation and angiogenesis
Advertencia
Otras notas
Cushman, M., et al. 1995. J. Med. Chem. 38, 2041.
D’Amato, R.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 3964.
Forsis, T., et al. 1994. Nature368, 237.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable