399275
Nω-Hydroxy-nor-L-arginine, Diacetate Salt
A potent, selective, competitive, and high affinity inhibitor of arginase.
Sinónimos:
Nω-Hydroxy-nor-L-arginine, Diacetate Salt, nor-NOHA, 2CH₃CO₂H, L-2-Amino-(4-(2ʹ-hydroxyguanidino)butyric Acid, 2CH₃CO₂H
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (TLC)
Formulario
solid
potencia
2 μM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubilidad
water: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(O)\C(=N\CC[C@H](N)C(=O)O)\N.OC(=O)C.OC(=O)C
Clave InChI
PQFYTZJPYBMTCT-QTNFYWBSSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
arginase from rat liver
mouse macrophages (IC₅₀ = 50 µM)
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Meurs, H., et al. 2000. Br. J. Pharmacol. 130, 1793.
Moali, C., et al. 2000. Biochemistry 39, 8208.
Tenu, J.P. et al. 1999. Nitric Oxide 3, 427.
Moali, C., et al. 1998. Biochemistry 37, 10453.
Custot, J., et al. 1997. J. Am. Chem. Soc. 119, 4086.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable