1.93220
Mercury(II) sulfate - 2
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Mercury(II) sulfate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Hg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Envase
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.