Documentos clave
1.67528
Supelco
PVDF Dip Tube
for sulphuric acid in 25L canisters
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Dip Tube (PVDF) for sulphuric acid in 25 L canisters,
temp. de almacenamiento
no temp limit