1.37060
Hidróxido de sodio solution
EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place, 0,5 mol/L
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sodium hydroxide solution 0,5 mol/L
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
≤0.2% Na2CO3 (Carbonate)
≤10 ppm Al (Aluminium)
≤3 ppm Fe
≤30 ppm Pb (Heavy metals)
≤30 ppm sulfate (SO<SUB>4</SUB>)
≤5 ppm chloride (CL)
0.45-0.55 mmol/L NaOH (acidimetric)
impurities
≤2.0 IU/mL Endotoxins
pH
13.5 (20 °C, H2O)
conductivity
80-100 mS/cm at 22 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Components
Legal Information
also commonly purchased with this product
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.