Documentos clave
1.08030
Supelco
Selenium reagent mixture
GR (for the determination of nitrogen acc. to Wieninger)
Sinónimos:
Wieninger′s reagent
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
analitos específicos
nitrogen
técnicas
photometry: suitable
pH
5.4 (25 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Copper sulfate content (complexometric): ≥ 1.45 %
Sodium sulfate content (acidimetric): ≥ 94.0 %
Selenium content (gravimetrically): ≥ 1.5 %
Application test (total nitrogen): conforms
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable