Documentos clave
Z202835
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 250 mL, bottom joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
side joint ST/NS14/20
top joint ST/NS24/40
capacidad
250 mL
Descripción general
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)