Merck
W438933
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylpyridine
≥98%, FG
Sinónimos:
2,4-Lutidine, 2,4-Dimethylpyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9N
Número de CAS:
Peso molecular:
107.15
Número de FEMA:
4389
Beilstein:
1506
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número Flavis:
14.104
NACRES:
NA.21
grado
FG
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
densidad
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
smoky; phenolic
cadena SMILES
Cc1ccnc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)