Merck
U806
Sigma-Aldrich
Undecanoic γ-lactone
99%
Sinónimos:
Aldehyde C14
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
184.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
Clave InChI
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
145 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the