Documentos clave
GF58140851
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, 23 mm diameter, condition polished both sides
Sinónimos:
SI613122
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 581-408-51
Diámetro
23 mm
grosor
2.0 mm
diámetro
23 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)