BR21913
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, accuracy: ±0.08 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Sinónimos:
Automatic Burettes, Burettes, Pellet pattern, SILBERBRAND
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in black)
Características
subdivision 0.1 mL
SILBERBRAND class B
without bottle
without intermediate stopcock
fabricante / nombre comercial
BRAND 21913
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: ±0.08 mL
volumen
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)