Z323969
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Características
class AS
subdivision 0.1 mL
with intermediate stopcock (PTFE key)
without bottle
fabricante / nombre comercial
BRAND 22763
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
volumen
50 mL
Descripción general
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)