Documentos clave
BR144320
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 16 mm
Sinónimos:
Stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
silicone
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 144320
Altura
20 mm
fondo diám.
12.5 mm
parte superior diám.
16 mm
Descripción general
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)