Merck
907758
Sigma-Aldrich
(4-Isocyanato-phenoxy)-acetic acid 2-[2-(4-isocyanato-phenoxy)-acetoxy]-ethyl ester
Sinónimos:
Absorbable isocyanate, Isocyanate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H16N2O8
Peso molecular:
412.35
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
color
white to yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
(4-Isocyanato-phenoxy)-acetic acid 2-[2-(4-isocyanato-phenoxy)-acetoxy]-ethyl ester is a highly reactive absorbable isocyanate. The biodegradable linkage in this monomer is derived from biocompatible groups. This novel monomer enables the synthesis of biodegradable polyurethanes that possess comparable mechanical properties with commercially available medical grade polyurethanes.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)