907367
Fmoc-L-photo-methionine
≥95%, for peptide synthesis
Sinónimos:
(S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-4-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)butanoic acid, (S)-2-(Fmoc-amino)-4-(3H-diazirin-3-yl)pentanoic acid, Diazirine amino acid, Photo-Met, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Fmoc-L-photo-methionine, ≥95%
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N([C@@H](CCC4(N=N4)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
Clave InChI
QKMQUEIDJLPYHS-SFHVURJKSA-N
Aplicación
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Otras notas
Proteome profiling reveals potential cellular targets of staurosporine using a clickable cell-permeable probe
Covalent Capture of Phospho-Dependent Protein Oligomerization by Site-Specific Incorporation of a Diazirine Photo-Cross-Linker
Fishing for Drug Targets: A Focus on Diazirine Photoaffinity Probe Synthesis
Photo-affinity labeling (PAL) in chemical proteomics: a handy tool to investigate protein-protein interactions (PPIs)
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)