764167
Alkyne-PEG5-acid
Sinónimos:
Polyethylene glycol, Acetylene-PEG5-acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H24O7
Número de CAS:
Peso molecular:
304.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
alkyne
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C#CCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C14H24O7/c1-2-4-17-6-8-19-10-12-21-13-11-20-9-7-18-5-3-14(15)16/h1H,3-13H2,(H,15,16)
Clave InChI
GWIACWQVTBMVEI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Alkyne-PEG5-acid may be used in the synthesis of peptide nucleic acid (PNA) oligomers that can conjugate with vitamin B12 via Cu-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition in order to study if vitamin B12 to transport PNA oligonucleotides into bacterial cells.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Vitamin B 12 as a carrier of peptide nucleic acid (PNA) into bacterial cells.
Rownicki M, et al.
Scientific Reports, 7(1), 7644-7644 (2017)