Merck
714321
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloroethane-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Ethylene dichloride-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
Cl13CH213CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
100.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
mol peso
100.92 by atom % calculation
bp
83 °C
mp
-35 °C
densidad
1.281 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Cl[13CH2][13CH2]Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1+1,2+1
Clave InChI
WSLDOOZREJYCGB-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)