Merck
711055
Sigma-Aldrich
L-Arginine-1,2-13C2 hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC(NH)NH(CH2)313CH(NH2)13CO2H·HCl
Peso molecular:
212.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
powder
mp
226-230 °C (dec.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Cl.N[13C@@H](CCCNC(N)=N)[13C](O)=O
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)