Merck
64296
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methanesulfonate
≥97%
Sinónimos:
Methanesulfonic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsilyl mesylate
About This Item
Fórmula lineal:
H3CSO3OSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
168.29
Beilstein:
2076698
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
103-104 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C4H12O3SSi/c1-8(5,6)7-9(2,3)4/h1-4H3
Clave InChI
BCHASIUOFGDRIO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant or reagent involved in:
  • Reduction of esters to ethers using boron difluoride triflate etherate
  • Elimination of C(8)-functional groups via regioselective dehydration
  • Dealkylsilylation of alumazene derivatives
Otras notas
Silylating agent
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
H.H. Hergott et al.
Liebigs Ann. Chem., 1718-1718 (1980)
J G Jun et al.
Carbohydrate research, 163(2), 247-261 (1987-06-15)
Several per-O-methylated D-glucans and D-fructans were used as models in an attempt to identify new catalysts for carrying out reductive cleavage. Included in these model studies were several D-glucans that contained 4-linked D-glucopyranosyl residues as well as one having a