586668
Adamantane-d16
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
mp
209-212 °C (subl.) (lit.)
cambio de masa
M+16
cadena SMILES
[2H]C1([2H])C2([2H])C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C2([2H])[2H])C3([2H])[2H]
InChI
1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/t7-,8+,9-,10+/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D,10D
Clave InChI
ORILYTVJVMAKLC-IHRGUYRUSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?