39000
2-Dimethylaminoethanol (+)-bitartrate salt
≥99.0%
Sinónimos:
Atrol, N,N-Dimethylethanolamine (+)-bitartrate salt
Quality Level
assay
≥99.0%
optical activity
[α]20/D +18±1°, c = 3% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
109-113 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CN(C)CCO.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H11NO.C4H6O6/c1-5(2)3-4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6H,3-4H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
UIEGYKVRCKDVKQ-LREBCSMRSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?