Merck
180076
Sigma-Aldrich
β-Methylphenethylamine
99%
Sinónimos:
beta-Methylphenethylamine, 1-Amino-2-phenylpropane
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
135.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.524 (lit.)
bp
80 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
Clave InChI
AXORVIZLPOGIRG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
β-Methylphenethylamine is considered to be a positional isomer of amphetamine[1].
Aplicación
β-Methylphenethylamine was used for molecular imprinting and to study the space filling models depicting minimized structures for each enantiomer[2].
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Rahul S Pawar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 88, 457-466 (2013-11-02)
Extracts of Acacia rigidula leaves are used in weight-loss products sold in vitamin shops and over the internet with little or no published data about their potential biological effects. In our chemical investigations on authenticated A. rigidula plant material, we
D A Spivak et al.
The Analyst, 126(6), 793-797 (2001-07-12)
Although molecular imprinting is a widely accepted method for producing template specific polymers, the general rules for prediction and control of the binding and catalytic properties of these materials are still not fully understood. One reason for this is the