100854
2-Bromo-2′-methoxyacetophenone
98%
Sinónimos:
2′-Methoxyphenacyl bromide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4COCH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
229.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
130 °C/1 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?