Merck
PHL84099
Pseudotropine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
ψ-Tropine, (3-exo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 3β-Tropanol, 3-Pseudotropanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
141.21
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1([C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)O)C
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8?
Clave InChI
CYHOMWAPJJPNMW-DHBOJHSNSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zbynek Dzuman et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(26), 7155-7167 (2020-08-18)
Setting of maximum limits for a number of plant alkaloids is under discussion in the EU. The novel method developed and optimized in this study enables simultaneous determination of 21 tropane alkaloids (TAs) and 33 pyrrolizidine (PAs) together with their