PHL84060
Methylophiopogonanone A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(3R)-3-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-6,8-dimethyl-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1[C@H](CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)COC4=C(C)C(O)=C(C)C(O)=C41
InChI
1S/C19H18O6/c1-9-16(20)10(2)19-15(17(9)21)18(22)12(7-23-19)5-11-3-4-13-14(6-11)25-8-24-13/h3-4,6,12,20-21H,5,7-8H2,1-2H3/t12-/m1/s1
InChI key
BXTNNJIQILYHJB-GFCCVEGCSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)