Documentos clave
819012
TSKgel® Octyl-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C8 (octyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nombre del producto
TSKgel® Octyl-80Ts Guard Cartridge, phase C8 (octyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19012
Extensión del etiquetado
11% Carbon, monolayer, endcapped
Parámetros
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
superficie
425 m2/g
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
80 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Guard Cartridge for 4.6mmID TSKgel Octyl-80Ts columns, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
obligatorio pero no suministrado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)