808641
TSKgel® Ether-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, ether phase
Sinónimos:
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08641
Parámetros
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
ether phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Categorías relacionadas
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)