Columnas para HPLC
Las columnas de HPLC y UHPLC Supelco® satisfacen las demandas actuales de separación rápida de U/HPLC, LC-MS, y separación de biopolímeros, así como los métodos regulados de las farmacopeas y los organismos normativos en diversos sectores. Los productos para HPLC Supelco® están disponibles con tecnología de partículas Fused-Core®, sílice monolítica y partículas completamente porosas, incluida la sílice ultrapura. Además, disponemos de partículas de carbón poroso grafitizado (PGC) y partículas poliméricas, para una gran estabilidad del pH.
Visión general de la sección
- Partículas de carbón poroso grafitizado (PGC)
- Partículas de sílice superficialmente porosas (SPP) / tecnología Fused Core®
- Bicíclica monolítica
- Partículas de sílice completamente porosas (FPP) tipo B (sílice de gran pureza)
- Partículas de sílice completamente porosas (FPP) tipo A (sílice convencional)
- Partículas poliméricas completamente porosas
- Columnas quirales para HPLC
Products
Partículas de carbón poroso grafitizado (PGC)
Las columnas de carbón poroso grafitizado (PGC), como la columna Supel™ Carbon LC, proporcionan propiedades cromatográficas únicas que no tienen comparación con las columnas de partículas de sílice. Se puede utilizar el intervalo completo de pH, así como elevadas temperaturas (> 200 °C), lo que abre nuevas fronteras para los especialistas en cromatografía.
Partículas de sílice superficialmente porosas (SPP) / tecnología Fused Core®
Las columnas de sílice superficialmente porosa ofrecen mayor velocidad y eficiencia que las columnas de partículas completamente porosas del mismo tamaño. Las columnas para HPLC Fused-Core® como Ascentis® Express y BIOshell™ pueden convertir cualquier sistema de HPLC en un rápido caballo de tiro para HPLC con la máxima velocidad y rendimiento.
Sílice monolítica
- Las columnas para HPLC monolíticas de sílice como las columnas para HPLC Chromolith®, permiten separaciones rápidas a una presión de columna muy baja con una tolerancia de matriz elevada y una vida útil de columna prolongada, lo que las convierte en productos ideales para análisis de alto rendimiento y rentables de muestras ricas en matriz.
- Las columnas de HPLC Chromolith® consisten en sílice monolítica con una estructura de poro bimodal que tiene macroporos de 2 µm y mesoporos de 13 nm. Esta estructura aporta varias ventajas fundamentales a la columna.
- Las columnas Chromolith® WP son columnas de sílice monolítica de poros anchos (300 Å) constituidas por una única varilla continua de sílice porosa de gran pureza. Estas columnas han demostrado un gran potencial en comparación con las columnas convencionales, con un rendimiento constante durante una vida útil más prolongada. Además de varias fases RP, se dispone también de una columna de afinidad de proteína A y una columna de epoxi, que permiten al cliente realizar modificaciones específicas.
Partículas de sílice completamente porosas (FPP) tipo B (sílice de gran pureza)
- Las columnas de HPLC y UHPLC Purospher® STAR son las más adecuadas para la separación sin factor de cola de picos de muestras básicas, neutras y quelantes metálicas. Su rendimiento y estabilidad superiores permiten la máxima flexibilidad en el desarrollo de métodos con una estabilidad de pH ampliada.
- Las columnas para HPLC Discovery® son eficaces para el análisis de biomoléculas y de moléculas pequeñas. Estas columnas tienen enlaces polares y no polares, con propiedades únicas de retención, selectividad y ausencia de sangrado para aplicaciones de LC-MS.
- Las fases enlazadas Ascentis® tienen una amplia gama de selectividad. La sílice tipo B hace que la columna sea inerte, estable y reproducible. La gran superficie de la sílice es adecuada para una capacidad de carga preparativa.
- Las columnas de HPLC SeQuant® HILIC (cromatografía de líquidos de interacción hidrófila) transportan grupos funcionales dipolares densamente ligados. Estas columnas HILIC están disponibles en una variedad de longitudes, tamaños de partícula, y dimensiones de poro a la vez que muestran una reproducibilidad y una robustez excelentes.
- Las columnas de HPLC Sepax® son columnas de sílice muy porosa que se utilizan principalmente para análisis de péptidos y proteínas.
Partículas de sílice completamente porosas (FPP) tipo A (sílice convencional)
- La línea de columnas para HPLC de sílice Supelcosil® tiene una amplia gama de productos químicos de fase enlazada, con tamaños de partículas y configuraciones de columna que van desde el microcalibre hasta la escala preparativa. Estas columnas muestran una gran eficiencia para analitos polares, no polares y cargados.
- Las columnas para HPLC LiChrospher® y Superspher® son muy versátiles y confiables, están probadas en miles de métodos de HPLC establecidos.
- Las columnas para HPLC LiChrosorb® están rellenas con partículas de sílice irregulares que van desde los 5 µm de la escala analítica hasta las partículas de gran tamaño para la escala de producción.
- Existen columnas de HPLC y UHPLC TSKgel® para filtración en gel, permeación en gel, intercambio iónico, fase inversa, interacción hidrófoba, interacción hidrófila y cromatografía de afinidad. (Solo disponible en EE.UU. y Europa)
Partículas poliméricas completamente porosas
- Las columnas para HPLC de fase inversa y amino apHera™ son estables en el intervalo de pH 2-12 y pueden lavarse con soluciones alcalinas. Son ideales para el análisis de péptidos, proteínas pequeñas, carbohidratos, fármacos polares y ácidos orgánicos.
- Las columnas para HPLC Supelcogel® están rellenas con el copolímero de poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB), que las hace químicamente estables. Las dos variaciones del copolímero PS-DVB (entrecruzamiento al 6 % y al 8 %) maximizan el proceso de separación de las muestras.
- Las columnas de HPLC de fase inversa polimérica Hamilton son extremadamente inertes, eficientes y duraderas, con una gran estabilidad mecánica y térmica.
- Existen columnas de HPLC y UHPLC TSKgel® para la separación de proteínas, péptidos y otras biomoléculas. Las columnas que contienen partículas de sílice y de metacrilato con diferentes tamaños de poro pueden alojar analitos con una amplio espectro de pesos moleculares. (Solo disponible en EE.UU. y Europa)
Columnas quirales para HPLC
Disponemos de una amplia selección de columnas quirales para HPLC para distintas aplicaciones.
- Las columnas quirales Astec CYCLOBOND™ tienen fases de ciclodextrina ligadas que permiten la separación química selectiva de moléculas orgánicas.
- La columnas quirales Astec CHIROBIOTICTM se basan en glucoproteínas macrocíclicas unidas a geles de sílice de gran pureza disponibles para aplicaciones quirales de LC-MS.
- Columnas quirales Astec Celulosa DMP con sílice porosa esférica de gran pureza recubierta con DMPC (3,5-dimetilfenil carbamato); pueden separar una amplia variedad de compuestos quirales en condiciones de fase normal, orgánica polar y SFC.
- Las columnas quirales de intercambio de ligandos de cobre Astec son beneficiosas para la resolución de hidroxiácidos, aminoácidos, mezclas racémicas bifuncionales y otras aminas.
Recursos relacionados
- Flyer: Ascentis®Express PCS-C18, 2.7 µm U/HPLC Columns
The Ascentis® Express PCS-C18 columns are designed for effective separation of basic, acidic, or neutral compounds using low ionic strength (formic acid) mobile phase conditions.
- Brochure: HPLC Column Selection Guide
The comprehensive Supelco® portfolio of analytical solutions to meet your U/HPLC and LC-MS needs.
- Brochure: HPLC Method Development Guide
High performance liquid chromatography (HPLC) is a technique for separating analytes dissolved in a liquid, mobile phase by using their specific interaction with a stationary phase (chromatography column).
- Brochure: Ascentis® Express Columns
Based on Fused-Core® particle technology, Ascentis® Express columns provide a exceptional advancements in HPLC column performance and the benefits of high sample throughput at maximum resolution.
- Brochure: BIOshell™ Columns
The BIOshell™ line of superficially porous particle (SPP) packed columns has been developed to aid research into understanding the subtleties of the molecule that is being developed.
- Brochure: Chromolith® HPLC Columns
To truly accelerate chromatographic separations, there is no better choice than Chromolith® HPLC columns. Due to their revolutionary, monolithic technology, Chromolith® columns provide excellent and rapid separations with extremely high robustness and matrix tolerance compared to particulate columns.
- Brochure: Purospher STAR Columns
The success of any method depends on the quality of the stationary phase. Precise, long-term reproducibility is a key factor in achieving reliable results. The base silica of Purospher™ STAR columns is 99.999% pure.
- Brochure: Chiral HPLC Columns
Columns for versatile and robust Chiral HPLC and LC-MS separations.
- Brochure: HPLC Accessories
The use of HPLC systems to achieve faster analyses and increased resolution pushes systems toward higher operating pressures. For instance, faster flow rates, longer column lengths, and reduced particle sizes gain a performance advantage in HPLC, but at a cost of increased operating pressures.
- Brochure: Discovery Bio Columns
Many of the challenges facing researchers in the proteomics and biopharmaceutical fields are related to the need to obtain as much information as possible on very limited samples. We designed Discovery® BIO Wide Pore reversed-phase HPLC columns to address these challenges.
- Brochure: LC-MS Resource Guide
In this guide, we provide a premier selection of proven Supelco® tools and consumables that meet the requirements of scientists who primarily use the LC-MS technique for analysis of drugs, biomolecules separation and analytical assays.
- Brochure: LC-MS Contaminants
In this technical bulletin, you will learn some tips on identifying LC-MS contaminants and avoiding contamination. Our 110 years of separation expertise, combined with our precision-manufactured products, give you the greatest chance of obtaining reproducible, clean data.
- Application Note: Supelco® HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Since the 1970’s, Supelco® has been a trusted name in high performance liquid chromatography (HPLC) consumables. From a diverse array of columns packed with different stationary phases to a complete portfolio of HPLC accessories, the Supelco® portfolio of HPLC consumables caters to the needs of all analysts.
- Application Guide: Drug of Abuse
Application compilation with focus on the LC-MS analysis of drugs of abuse in biological samples.
- HPLC Method Transfer Calculator
Easily transfer a method between HPLC columns, (scale between microbore through preparative range), based on the 2 column dimensions and current method conditions.
- Wall Chart: HPLC Packings for USP Compendial Methods
The official pharmaceutical analysis monographs in the United States Pharmacopeia (USP) detail the methods used by pharmaceutical manufacturers for quality control of bulk drug substances and dosage form preparations.
- Application Guide: Ascentis® Express and BIOshell™ Column Cleaning Procedures and Best Practices
To maximize the lifetime of an HPLC column and ensure its top performance, it is necessary to properly maintain the column. Many different factors can contribute to loss of resolution or sensitivity, but often times the following factors lead to the vast majority of column performance issues.
Seminarios virtuales relacionados
En este webcast, se describirán en detalle los orígenes y los problemas de la LC-MS derivados de impurezas y contaminaciones, y se proporcionarán consejos y trucos para permitir o mantener análisis de LC-MS de gran calidad y sensibilidad.
Obtenga más información sobre el carbono grafítico poroso, un material de fase estacionaria de carbono que es completamente poroso, capaz de analizar moléculas pequeñas y proteínas y péptidos más pequeños.
La cuantificación de los anticuerpos monoclonales mediante LC-MS es un reto analítico difícil debido a la complejidad de la secuencia de trabajo, desde la preparación de la muestra hasta la cuantificación mediante LC-MS. En esta presentación se destacará un método sencillo y muy productivo para la cuantificación de anticuerpos monoclonales y proteínas en suero humano y animal.
El objetivo de este seminario es proporcionar una visión de conjunto de las diferentes estrategias y métodos empleados durante los últimos años en la caracterización de muestras que contienen compuestos quirales.
Esta presentación se centra en los avances recientes, acaecidos en los dos últimos años, en 'HPLC de carbono' en el análisis de compuestos clásicamente asociados a ser difíciles de separar mediante la 'HPLC de sílice' convencional.
Participe en nuestro seminario virtual centrado en «Cómo aumentar la rentabilidad de las separaciones mediante HPLC de muestras complejas y ricas en matrices» para conseguir un posible ahorro económico y de tiempo al aumentar la productividad del laboratorio con separaciones más rápidas y materiales de columna que proporcionan una gran tolerancia de matriz.
*las columnas Tosoh Bioscience están disponibles en los siguientes países:
Albania Andorra Argentina Armenia Austria Azerbaiyán Afganistán Argelia Albania Armenia Azerbaiyán Bielorrusia Bélgica Belice Bolivia Bosnia y Herzegovina Brasil Bulgaria Bahrein Bielorrusia Bosnia-Herz Botsuana Burkina Faso Canadá | Chile Colombia Costa Rica Croacia Cuba República Dominicana Chipre Chequia Camerún Rep. Afr. Central Chad Congo República democrática del Congo Croacia Dinamarca Yibuti Ecuador Egipto El Salvador Eritrea Etiopía Estonia Finlandia Francia Guayana Francesa | Georgia Alemania Grecia Gabón Georgia Ghana Guatemala Guyana Haití Honduras Hungría Islandia Irlanda Italia Iraq Israel Kazakstán Kosovo Kazakstán Kenia Kosovo Kuwait Kirguistán Líbano | Libia Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Madagascar Malawi Malta Mauritania Mauricio México Moldavia Mónaco Montenegro Moldavia Mongolia Marruecos Mozambique Nicaragua Nigeria Países Bajos Macedonia del Norte (anteriormente Macedonia) Noruega | Omán Panamá Paraguay Perú Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Rusia Ruanda Rumanía San Marino Serbia Eslovaquia Eslovenia España Suecia Suiza Arabia Saudita Senegal Serbia Serbia -Montenegro Sudáfrica | Surinam Tayikistán Tanzania Togo Túnez Turquía Ucrania Uruguay Turkmenistán Reino Unido (RU) Estados Unidos de América Uganda Ucrania Emiratos Árabes Uzbekistán Ciudad del Vaticano Yemen Zambia Zimbabue |