Merck
79187
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctadecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctadecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25D3H46NO5
Peso molecular:
446.68
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -28.0 to -22.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)