90941
[(3R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-[(3R)-3-hydroxy-1-oxobutoxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, [(R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -40.0 to -34.0°, c = 0.1 in methanol
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤15% water (calculated from elemental analysis)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO5/c1-8(13)5-11(16)17-9(6-10(14)15)7-12(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m1/s1
Clave InChI
UEFRDQSMQXDWTO-RKDXNWHRSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)