59568C30
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Cartucho SUPELCOSIL™ LC-NH2 Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L8
Línea del producto
SUPELCOSIL™
Características
endcapped
envase
pkg of 2 ea
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 3 mm
superficie
170 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
amino phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
pH operativo
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)