Documentos clave
59150-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
SUPELCOSIL LC-DP 5UM 15CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL LC-DP, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
SUPELCOSIL
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
6% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 2.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
intervalo de pH
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Contiene una fase unida al difenilo, que proporciona una mayor selectividad para grupos aromáticos en comparación con las fases unidas por tipo alquilo.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
cartucho de precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Beata Zabrzewska et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 71(4), 563-573 (2014-10-03)
Preservatives are chemical substances whose role is to protect medicinal products against harmful changes caused by microorganisms. They are added to sterile medicinal products, such as eye drops and multidose solutions for injections, as well as to non-sterile products, such