Merck
40846
Supelco
Phloroglucinol dihydrate
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3(OH)3 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
162.14
Beilstein:
5109263
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
218-221 °C (A) (lit.)
cadena SMILES
O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
Clave InChI
MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)