Merck
20441
Supelco
GR-2 Septum
diam. 10 mm ( 13/32 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 100 ea
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Diámetro
10 mm ( 13/32 in.)
Descripción general
Temperaturas de entrada de 50°C -200°C- septos económicos de goma de silicona gris para uso isotermal rutinario.
Aplicación
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.[1]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H2 production from marine and freshwater species of green algae during sulfur deprivation and considerations for bioreactor design.
Kari S.
International Journal of Hydrogen Energy, 33 (2), 511-521 (2008)