20418
Tampón de goma disco de tres capas
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.), pack of 12
About This Item
Productos recomendados
packaging
pack of 12
manufacturer/tradename
Hamilton 76006
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
diam.
12.5 mm ( 1/2 in.)
Categorías relacionadas
General description
Temperatura de entrada de 200°C- una capa interior suave de goma de silicona con dos capas exteriores duras.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)