Z667234
Greiner 96 well plates, polypropylene
0.5 mL/well, clear
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
clear polypropylene
conical bottom clear polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
case of 80
fabricante / nombre comercial
Greiner 786201
volumen máximo
0.78 mL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
0.03-0.55 mL , at -20°C
0.03-0.7 mL , at room temperature
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)