Documentos clave
Z290637
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly flasks
collection flask, capacity 4000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.24
Materiales
borosilicate glass
glass housing
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
botella capacidad
4000 mL
capacidad
4000 mL
embudo capacidad
4000 mL
Adaptador
connector for 40/35 joint
Descripción general
Flask does not have side arm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)