SML0504
I-BOP
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(5Z)-7-[(1S,2R,3R,4R)-3-[(1E,3R)-3-Hydroxy-4-(4-iodophenoxy)-1-buten-1-yl]-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-5-heptenoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solution
concentración
10 mg/mL in ethanol
color
colorless to faint yellow
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)