MTCB120015BK
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 4 9/16 in. (11.6 cm) × 4 9/16 in. (11.6 cm) × 1 1/4 in. (3.2 cm), black
Sinónimos:
multi blot box, stacking western blot box
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black
polystyrene
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio B1200-15BK
L × An × P
4 9/16 in. (11.6 cm) × 4 9/16 in. (11.6 cm) × 1 1/4 in. (3.2 cm)
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)