M6936
Greiner high and medium binding 384 well plates
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom), high binding surface, non-sterile
Sinónimos:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom)
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
envase
case of 40
fabricante / nombre comercial
Greiner 781097
volumen máximo
131 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
110 μL
tipo de unión
high binding surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)